2-Bromotiofeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Thienyl bromide
154290500 154292500 154290010
ACRO154290500EA 50.5 EUR
ACRO154290500 ACRO154292500 ACRO154290010
2-Bromotiofeno 98%
2-Bromotiofeno
Formula: C₄H₃BrS
Pto. Ebullición: 149…151 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,68 g/cm³
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005417
Núm. CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure