2-Bromotiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Thienyl bromide
A11959.0B
A11959.18
A11959.30
A11959.0BEA
324
EUR
A11959.0B
A11959.18
A11959.30
2-Bromotiofeno ≥98%
2-Bromotiofeno
Purity: 98+%
CAS No.: 1003-09-4
Molecular Formula: C4H3BrS
Formula Weight: 163.04
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5860
Melting Point:
Formula:
C₄H₃BrS MW: 163,04 g/mol Pto. Ebullición: 149…152 °C Pto. de fusión: < –10 °C Densidad: 1,701 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005417 Núm. CAS: 1003-09-4 EINECS: 213-699-4 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...