3,4-Dibromotiofeno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 43.8 EUR
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromotiofeno 97%
3,4-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
Pto. Ebullición: 221…222 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 2,13 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005465
Núm. CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %