3,4-Dibromotiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10512.06 A10512.14
A10512.06EA 118 EUR
A10512.06 A10512.14
3,4-Dibromotiofeno ≥98%
3,4-Dibromotiofeno
Purity: 98+% CAS No.: 3141-26-2 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6400 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 107642 MDL No.: MFCD00005465
Formula: C₄H₂Br₂S
Pto. Ebullición: 221…222 °C
Pto. de fusión: 4…5 °C
Densidad: 2,188
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005465
Núm. CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8