3-Bromotiofeno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Thienyl bromide
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 126 EUR
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromotiofeno 97%
3-Bromotiofeno
Formula: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: -10 °C
Densidad: 1,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005464
Núm. CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %