3-Bromotiofeno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Thienyl bromide
A14022.18
A14022.09
A14022.30
A14022.18EA
136
EUR
A14022.18
A14022.09
A14022.30
3-Bromotiofeno ≥97%
3-Bromotiofeno
Purity: 97%
CAS No.: 872-31-1
Molecular Formula: C4H3BrS
Formula Weight: 163.04
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Pungent
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 105338
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005464
Formula:
C₄H₃BrS MW: 163,04 g/mol Pto. Ebullición: 157…158 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,722 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005464 Núm. CAS: 872-31-1 EINECS: 212-821-3 UN: 2810 ADR: 6.1,II |