2-Bromo-5-clorotiofeno ≥97%

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

A16682.06 A16682.14
A16682.06EA 34.4 EUR
A16682.06 A16682.14
2-Bromo-5-clorotiofeno ≥97%
2-Bromo-5-clorotiofeno

Purity: 97% CAS No.: 2873-18-9 Molecular Formula: C4H2BrClS Formula Weight: 197.48 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5960 Boiling Point: 69-70°/18mm Beilstein Reference: 109897 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00014523

Formula: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Pto. Ebullición: 69…70 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,803
Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014523
Núm. CAS: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR