3-Clorotiofeno ≥98% may contain up to 2% DMF
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22669.06
B22669.14
B22669.22
B22669.06EA
67.4
EUR
B22669.06
B22669.14
B22669.22
3-Clorotiofeno ≥98% may contain up to 2% DMF
3-Clorotiofeno
Purity: 98%
CAS No.: 17249-80-8
Molecular Formula: C4H3ClS
Formula Weight: 118.59
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 105255
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00043887
Formula:
C₄H₃ClS MW: 118,59 g/mol Pto. Ebullición: 137…139 °C Densidad: 1,276 Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043887 Núm. CAS: 17249-80-8 UN: 1992 ADR: 3,III |