2,5-Diiodotiofeno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A12443.06
A12443.14
A12443.06EA
90
EUR
A12443.06
A12443.14
2,5-Diiodotiofeno ≥99%
2,5-Diiodotiofeno
Purity: 99%
CAS No.: 625-88-7
Molecular Formula: C4H2I2S
Formula Weight: 335.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 139-140°/15mm
Beilstein Reference: 109915
MDL No.: MFCD00014525
Formula:
C₄H₂I₂S MW: 335,93 g/mol Pto. Ebullición: 139…140 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 39…43 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00014525 Núm. CAS: 625-88-7 EINECS: 210-915-9 |