2-Nitrotiofeno tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17464.06
A17464.14
A17464.06EA
41.3
EUR
A17464.06
A17464.14
2-Nitrotiofeno tech. 85%, grado técnico
2-Nitrotiofeno
Purity: 85%
CAS No.: 609-40-5
Molecular Formula: C4H3NO2S
Formula Weight: 129.14
Flash Point: 94°(201°F)
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 224-225°
MDL No.: MFCD00005425
Formula:
C₄H₃NO₂S MW: 129,14 g/mol Pto. Ebullición: 224…225 °C Pto. de fusión: 43…45 °C Densidad: 1,3644 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005425 Núm. CAS: 609-40-5 EINECS: 210-190-9 |