Tiofeno 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
138821000 138825000 138820025
ACRO138821000EA 44.3 EUR
ACRO138821000 ACRO138825000 ACRO138820025
Tiofeno 99+%, extra puro
Tiofeno
Formula: C₄H₄S
Pto. Ebullición: 84 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,065 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005413
Núm. CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,09490
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)