Tiofeno 99.5%, extra puro benzene free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
342591000 342595000
ACRO342591000EA 45.4 EUR
ACRO342591000 ACRO342595000
Tiofeno 99.5%, extra puro benzene free
Tiofeno
Formula: C₄H₄S
Pto. Ebullición: 84,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,065 g/cm³
Pto. de inflamación: –9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005413
Núm. CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,09490
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)