Tiofeno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13941.0E A13941.18 A13941.30 A13941.36
A13941.0EEA 333 EUR
A13941.0E A13941.18 A13941.30 A13941.36
Tiofeno ≥99%
Tiofeno
Purity: 99% CAS No.: 110-02-1 Molecular Formula: C4H4S Formula Weight: 84.14 Flash Point: -9°(16°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Stench Melting Point: -38° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 103222 Merck Reference: 14,9353 UN No.: 2414 MDL No.: MFCD00005413
Formula: C₄H₄S
Pto. Ebullición: 83…85 °C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 1,066
Pto. de inflamación: –9 °C (16 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005413
Núm. CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,9353