2-Butiltiofeno ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

A12740.06 A12740.14
A12740.06EA 53.9 EUR
A12740.06 A12740.14
2-Butiltiofeno ≥98%
2-Butiltiofeno

Purity: 98+% CAS No.: 1455-20-5 Molecular Formula: C8H12S Formula Weight: 140.25 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Recognizable Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 107046 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00022534

Formula: C₈H₁₂S
Pto. Ebullición: 181…182 °C
Densidad: 0,953
Pto. de inflamación: 56 °C (133 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022534
Núm. CAS: 1455-20-5
EINECS: 215-935-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR