2-Metiltiofeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127850250 127851000
ACRO127850250EA 41.8 EUR
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Metiltiofeno 98%
2-Metiltiofeno
Formula: C₅H₆S
Pto. Ebullición: 113 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1,02 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005451
Núm. CAS: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %