2-Octiltiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-n-Octylthiophene
A13672.06 A13672.14 A13672.18
A13672.06EA 54.3 EUR
A13672.06 A13672.14 A13672.18
2-Octiltiofeno ≥98%
2-Octiltiofeno
Purity: 98% CAS No.: 880-36-4 Molecular Formula: C12H20S Formula Weight: 196.36 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 127-129°/12mm Beilstein Reference: 114488 MDL No.: MFCD00041015
Formula: C₁₂H₂₀S
Pto. Ebullición: 127…129 °C (12 mmHg)
Densidad: 0,921
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041015
Núm. CAS: 880-36-4
EINECS: 212-913-3