3-Etiltiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0378-25ML E0378-5ML
TCIAE0378-25MLEA 474 EUR
TCIAE0378-25ML TCIAE0378-5ML
3-Etiltiofeno ≥98.0% (por GC)
3-Etiltiofeno
Formula: C₆H₈S
Pto. Ebullición: 141°C
Número MDL: MFCD00070514
Núm. CAS: 1795-01-3
EINECS: 217-267-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be8a63787f6053f0833b830246d0aff4edb73309&vid=be8a63787f6053f0833b830246d0aff4edb73309&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %