3-Hexiltiofeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
367380050 367380250
ACRO367380050EA 117 EUR
ACRO367380050 ACRO367380250
3-Hexiltiofeno 98%
3-Hexiltiofeno
Formula: C₁₀H₁₆S
Pto. Ebullición: 65 °C (,4 mmHg)
Densidad: 0,936 g/cm³
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143181
Núm. CAS: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %