3-Metiltiofeno 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
127860500 127862500
ACRO127860500EA 61.9 EUR
ACRO127860500 ACRO127862500
3-Metiltiofeno 99+%
3-Metiltiofeno
Formula: C₅H₆S
MW: 98,17 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 1,016 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005470
Núm. CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %