3-Metiltiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13394.14
A13394.22
A13394.14EA
36.5
EUR
A13394.14
A13394.22
3-Metiltiofeno ≥98%
3-Metiltiofeno
Purity: 98+%
CAS No.: 616-44-4
Molecular Formula: C5H6S
Formula Weight: 98.17
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: -69°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1300
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005470
Formula:
C₅H₆S MW: 98,17 g/mol Pto. Ebullición: 115…117 °C Pto. de fusión: –69 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 11 °C (51 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005470 Núm. CAS: 616-44-4 EINECS: 210-482-6 UN: 1993 ADR: 3,II |