2,3-Dimetiltiofeno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 95.1 EUR
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimetiltiofeno 97%
2,3-Dimetiltiofeno
Formula: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Pto. Ebullición: 141,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –49 °C
Densidad: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130081
Núm. CAS: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %