2,5-Dimetiltiofeno 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
116880250 116881000 116880050
ACRO116880250EA 115 EUR
ACRO116880250 ACRO116881000 ACRO116880050
2,5-Dimetiltiofeno 98.5%
2,5-Dimetiltiofeno
Formula: C₆H₈S
Pto. Ebullición: 134…136 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,984 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005452
Núm. CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %