2,5-Dimetiltiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A10869.09
A10869.14
A10869.09EA
49.5
EUR
A10869.09
A10869.14
2,5-Dimetiltiofeno ≥98%
2,5-Dimetiltiofeno
Purity: 98+%
CAS No.: 638-02-8
Molecular Formula: C6H8S
Formula Weight: 112.19
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Characteristic
Melting Point: -63°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 106450
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005452
Formula:
C₆H₈S MW: 112,2 g/mol Pto. Ebullición: 134…136 °C Pto. de fusión: –63 °C Densidad: 0,984 Pto. de inflamación: 24 °C (75 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005452 Núm. CAS: 638-02-8 EINECS: 211-313-9 UN: 1993 ADR: 3,III |