2,3,5-Trimetiltiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1327-1G T1327-5G
TCIAT1327-1GEA 83 EUR
TCIAT1327-1G TCIAT1327-5G
2,3,5-Trimetiltiofeno ≥98.0% (por GC)
2,3,5-Trimetiltiofeno
Formula: C₇H₁₀S
Pto. Ebullición: 82°C
Número MDL: MFCD00142784
Núm. CAS: 1795-05-7
EINECS: 217-269-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&vid=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %