1-Bromoadamantano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14893.14
A14893.22
A14893.14EA
58.2
EUR
A14893.14
A14893.22
1-Bromoadamantano ≥99%
1-Bromoadamantano
Purity: 99%
CAS No.: 768-90-1
Molecular Formula: C10H15Br
Formula Weight: 215.14
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1098857
Formula:
C₁₀H₁₅Br Pto. Ebullición: 226 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 117…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074721 Núm. CAS: 768-90-1 EINECS: 212-200-7 |