2-Adamantanona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Adamantan-2-one
292500050 292500250 292501000
ACRO292500050EA 39.7 EUR
ACRO292500050 ACRO292500250 ACRO292501000
2-Adamantanona 98%
2-Adamantanona
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 282…286 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074737
Núm. CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %