2-Adamantanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Adamantan-2-one
A14275.06 A14275.14 A14275.22
A14275.06EA 38.1 EUR
A14275.06 A14275.14 A14275.22
2-Adamantanona ≥98%
2-Adamantanona
Purity: 98% CAS No.: 700-58-3 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Melting Point: ca 257° subl. Beilstein Reference: 1210235
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 257 °C (subl.)
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074737
Núm. CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2