1-Cloroadamantano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
264240100 264240500 264242500
ACRO264240100EA 35.9 EUR
ACRO264240100 ACRO264240500 ACRO264242500
1-Cloroadamantano 98%
1-Cloroadamantano
Formula: C₁₀H₁₅Cl
Pto. de fusión: 163…166 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075627
Núm. CAS: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Adhering crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %