1-Cloroadamantano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
15169.06
15169.14
15169.22
15169.06EA
30.7
EUR
15169.06
15169.14
15169.22
1-Cloroadamantano ≥98%
1-Cloroadamantano
Purity: 98%
CAS No.: 935-56-8
Molecular Formula: C10H15Cl
Formula Weight: 170.68
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 165°
MDL No.: MFCD00075627
Formula:
C₁₀H₁₅Cl Pto. de fusión: 165 °C Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075627 Núm. CAS: 935-56-8 EINECS: 213-305-0 |