1-Adamantanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
A10209.09 A10209.18 A10209.30
A10209.09EA 32.5 EUR
A10209.09 A10209.18 A10209.30
1-Adamantanol ≥99%
1-Adamantanol
Purity: 99% CAS No.: 768-95-6 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: ca 245° subl. Beilstein Reference: 1903952
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 245 °C (subl.)
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074729
Núm. CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8