2-Adamantanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-Hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]decano, Triciclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Triciclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
A10697.06 A10697.14
A10697.06EA 47.5 EUR
A10697.06 A10697.14
2-Adamantanol ≥98%
2-Adamantanol
Purity: 98% CAS No.: 700-57-2 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: 299-303°(sealed tube) Beilstein Reference: 1903957
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. de fusión: 299…303 °C (tubo sellado)
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074744
Núm. CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7