Adamantano 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 29.5 EUR
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantano 99+%
Adamantane
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 205…210 °C (subl.)
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074719
Núm. CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,00149
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %