Adamantano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A14041.0B
A14041.18
A14041.30
A14041.0BEA
493
EUR
A14041.0B
A14041.18
A14041.30
Adamantano ≥98%
Adamantane
Purity: 98%
CAS No.: 281-23-2
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Melting Point: 266-268°(sealed tube)
Beilstein Reference: 1901173
Merck Reference: 14,149
MDL No.: MFCD00074719
Formula:
C₁₀H₁₆ MW: 136,24 g/mol Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 266…268 °C (sealed tube) Densidad: 1,070 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074719 Núm. CAS: 281-23-2 EINECS: 206-001-4 Índice Merck: 14,149 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...