Sodio hidróxido 1.2 mol/l (1.2 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
85409.410 85409.440
PRLS85409.410EA 0 EUR
PRLS85409.410 PRLS85409.440
Sodio hidróxido 1.2 mol/l (1.2 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III