Tridodecilamina, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Trilaurylamine, Tridodecylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
95292-100MG 95292-500MG
95292-100MGEA 185 EUR
95292-100MG 95292-500MG
Tridodecilamina, Supelco®
Tridodecilamina
Formula: C₃₆H₇₅N
Pto. Ebullición: 450 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008971
Núm. CAS: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dd98bf61cfdbfcbb036af386b4245a3b6f4d38&vid=16fbbb2020828ac0da9bc15422c0f08e3f9e0328&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb9685c5b91168aeb651a96661ea7341474b583&vid=d86c9efb2e1e9fbdd29e17a828b3f9e6e6fb6014&prid=web&clid=SAPDAM