2-Etoxi-2-metilbutano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A1673.0025 A1673-25G A1673-5G
TCIAA1673.0025EA 0 EUR
TCIAA1673.0025 TCIAA1673-25G TCIAA1673-5G
2-Etoxi-2-metilbutano ≥98.0% (por GC)
2-Etoxi-2-metilbutano
Formula: C₇H₁₆O
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD01727266
Núm. CAS: 919-94-8
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f29619280dc0238ac70ff64b04f6447fdc663fa&vid=7f29619280dc0238ac70ff64b04f6447fdc663fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %