4-Tritilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06073.06
L06073.14
L06073.06EA
72
EUR
L06073.06
L06073.14
4-Tritilfenol ≥98%
4-Tritilfenol
Purity: 98%
CAS No.: 978-86-9
Molecular Formula: C25H20O
Formula Weight: 336.43
Melting Point: 276-286°
Beilstein Reference: 2290531
Formula:
C₂₅H₂₀O Pto. de fusión: 276…286 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002364 Núm. CAS: 978-86-9 EINECS: 213-557-1 |