Azetidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 182 EUR
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidina 98%
Azetidina
Formula: C₃H₇N
Pto. Ebullición: 61…62 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005165
Núm. CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %