Ácido cis-hexadec-9-enoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
376910010 376910050 376912500
ACRO376910010EA 252 EUR
ACRO376910010 ACRO376910050 ACRO376912500
Ácido cis-hexadec-9-enoico 99%
Ácido cis-hexadec-9-enoico
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 162 °C (,6 mmHg)
Pto. de fusión: ,5 °C
Densidad: 0,894 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004437
Núm. CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %