Ácido cis-hexadec-9-enoico
Proveedor: Cayman Chemical
10009871-1
10009871-5
10009871-100
10009871-500
CAYM10009871-1EA
272
EUR
CAYM10009871-1
CAYM10009871-5
CAYM10009871-100
CAYM10009871-500
Ácido cis-hexadec-9-enoico
Ácido cis-hexadec-9-enoico
Formula:
C₁₆H₃₀O₂ |
Número MDL:
MFCD00004437 Núm. CAS: 373-49-9 EINECS: 206-765-9 |