Tri-sec-butanolato de aluminio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
191215000 191210025 191211000
ACRO191215000EA 129 EUR
ACRO191215000 ACRO191210025 ACRO191211000
Tri-sec-butanolato de aluminio 97%
Tri-sec-butanolato de aluminio
Formula: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246.33 g/mol
Pto. Ebullición: 200…206 °C (30 mmHg)
Densidad: 0.96 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009327
Núm. CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 % (ex Al)