Tri-sec-butanolato de aluminio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13044.36 A13044.0E A13044.22
A13044.36EA 115 EUR
A13044.36 A13044.0E A13044.22
Tri-sec-butanolato de aluminio 97%
Tri-sec-butanolato de aluminio
Purity: 97% CAS No.: 2269-22-9 Molecular Formula: Al[OCH(CH3)CH2CH3]3 Formula Weight: 246.32 Flash Point: 27°(82°F) Refractive Index: 1.4390 Odour: Alcohol-like Boiling Point: 200-206°/30mm Beilstein Reference: 3910908 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00009327
Formula: C₁₂H₂₇AlO₃
Pto. Ebullición: 200…206 °C (30 mmHg)
Densidad: 0,967
Pto. de inflamación: 27 °C (82 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009327
Núm. CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1992
ADR: 3,III