Tri-sec-butanolato de aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20054.0250 8.20054.1000
8.20054.0250EA 41.3 EUR
8.20054.0250 8.20054.1000
Tri-sec-butanolato de aluminio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tri-sec-butanolato de aluminio
Formula: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009327
Núm. CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 246.32 g/mol
Boiling Point 180 - 182 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (195 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.8 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 406 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid