Butilo fosfato (mezcla de mono y diéster) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9025
8.20251.0100EA 40.8 EUR
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9025
Butilo fosfato (mezcla de mono y diéster) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Butilo fosfato (mezcla de mono y diéster)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 12788-93-1
EINECS: 235-826-2
UN: 1718
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) partly soluble
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Flash Point 108.5 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester