Amonio níquel (II) sulfato hexahidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12519.22
12519.36
12519.22EA
52.5
EUR
12519.22
12519.36
Amonio níquel (II) sulfato hexahidrato
Amonio níquel (II) sulfato hexahidrato
CAS No.: 7785-20-8
Molecular Formula: H8N2NiO8S2.6H2O
Formula Weight: 394.99 (286.90anhy)
Physical Form: Large Crystals
Density: 1.923
Appearance: Green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6501
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00150260
Formula:
H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O Densidad: 1,923 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150260 Núm. CAS: 7785-20-8 EINECS: 239-793-5 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6501 |