Amonio níquel (II) sulfato hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ammonium nickel sulphate hexahydrate, Nickel ammonium sulphate Ammonium disulphatonickelate, Nickel ammonium sulphate hexahydrate
A18441.22 A18441.36
A18441.22EA 39.6 EUR
A18441.22 A18441.36
Amonio níquel (II) sulfato hexahidrato ≥98%
Ammonium nickel (II) sulphate hexahydrate
Purity: 98% CAS No.: 7785-20-8 Molecular Formula: H8N2NiO8S2.6H2O Formula Weight: 394.99 (286.90anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,6501 MDL No.: MFCD00150260
Formula: H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O
MW: 394,99 g/mol
Densidad: 1,923
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150260
Núm. CAS: 7785-20-8
EINECS: 239-793-5
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,6501