3-Oxovalerato de etilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
232910050 232910250
ACRO232910050EA 69.4 EUR
ACRO232910050 ACRO232910250
3-Oxovalerato de etilo 98+%
3-Oxovalerato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 83…84 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009317
Núm. CAS: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %