3-Oxovalerato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
A15464.06
A15464.14
A15464.22
A15464.06EA
73.2
EUR
A15464.06
A15464.14
A15464.22
3-Oxovalerato de etilo 95%
3-Oxovalerato de etilo
Purity: 95%
CAS No.: 4949-44-4
Molecular Formula: CH3CH2COCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 970270
MDL No.: MFCD00009317
Formula:
C₇H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 190…192 °C Densidad: 1,012 Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009317 Núm. CAS: 4949-44-4 EINECS: 225-593-5 |