3-Oxovalerato de metilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
243160250 243161000 243165000
ACRO243160250EA 45.5 EUR
ACRO243160250 ACRO243161000 ACRO243165000
3-Oxovalerato de metilo 99+%
3-Oxovalerato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 95…97 °C (48 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011705
Núm. CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %