3-Oxovalerato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
B24848.14 B24848.22 B24848.36
B24848.14EA 43.6 EUR
B24848.14 B24848.22 B24848.36
3-Oxovalerato de metilo ≥99%
3-Oxovalerato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 30414-53-0 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 73-74°/5mm Beilstein Reference: 1753684 MDL No.: MFCD00011705
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 73…74 °C (5 mmHg)
Densidad: 1.037
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011705
Núm. CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3